Få mere at vide
Hydantoin-5-13C,1-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydantoin-5-13C,1-15N |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)/i1+1,4+1 |
| Formel vægt | 102.0277 |