Få mere at vide
Hydantoic Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11468424 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11468424 10 g
1 options
Artikelnummer. 11468424 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521559801
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydantoic Acid
CAS 462-60-2
Molekylær formel C3H6N2O3
Mængde 10 g
Synonym hydantoic acid, n-carbamoylglycine, carbamoylglycine, glycoluric acid, n-carbamylglycine, glycine, n-aminocarbonyl, acetic acid, ureido, urea, carboxymethyl, 2-ureidoacetic acid, carbomoylglycine
InChI nøgle KZVRXPPUJQRGFN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)NC(=O)N
IUPAC navn 2-(carbamoylamino)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.092
PubChem CID 10020
Formel vægt 118.09