Få mere at vide
Ansell™ Hycron™ 27-805 Series Blå Nitril Heavy Weight Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Nitrildyppet belægning er stærkere og mere fleksibel end PVC.
- Giver fremragende barriere mod fedt og olie
- Nedbrydes ikke som læder eller bomuld.
- Fremstillet uden silikone.
- Garanteret ren til fremstilling af metaller og motorer.
- Skåret og syet konstruktion
- Forer i bomuldsjersey
- Fuldt belagt efterbehandling
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI II, EN 388: 4221 |
| Manchet materiale | Nitril |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blue |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Cotton |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Vis mere |