Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-602 Fuldt nitrilbelagte kraftige bomuldsjerseyhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Ansells unikke nitrilformulering giver modstand mod skarpe og slibende materialer
- Handsker giver en barriere mod fedt og olie, der ikke nedbrydes
- Garanteret ren til metal- og motorfremstilling
- Tre gange mere holdbart end kraftigt læder
- Stærkere og mere fleksibel end PVC
- Silikonefri
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Neutral |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Bomuld |
| Produkttype | Dip-coated handsker |
| Vis mere |