Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilcoated Heavy Duty Arbejdshandsker - Strik
Artikelnummer. 12640792 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12640792 9 12 par
12630792 8 12 par
12610792 10 Pakke med 12
12620792 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12640792 Leverandør Ansell Leverandørnr. 27600090
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Handsker har en unik belægningsformulering, der udover olie og fedt giver øget modstand mod skarpe og slibende miljøer.
  • Designet til at være ekstra hårdfør til brug i miljøer, der involverer ru, slibende materialer
  • Konstrueret af bomuld og jerseystof for et højt niveau af brugerkomfort
  • Unik nitrilbelægning giver barrierebeskyttelse mod olie og fedt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Neutral
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 9
EN388 Standard 4121B
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie ActivArmr™ 27-600