Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilcoated Heavy Duty Arbejdshandsker - Strik
Artikelnummer. 12630792 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Artikelnummer. 12630792
Brand: Ansell 27600080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker har en unik belægningsformulering, der udover olie og fedt giver øget modstand mod skarpe og slibende miljøer.
  • Designet til at være ekstra hårdfør til brug i miljøer, der involverer ru, slibende materialer
  • Konstrueret af bomuld og jerseystof for et højt niveau af brugerkomfort
  • Unik nitrilbelægning giver barrierebeskyttelse mod olie og fedt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Konstruktion Klip og syet
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Neutral
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish 3/4 Dipped
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Bomuld
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 4121B
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie ActivArmr™ 27-600