Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 27-600 Nitrilcoated Heavy Duty Arbejdshandsker - Strik
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Pakke med 12
Descrizione
- Designet til at være ekstra hårdfør til brug i miljøer, der involverer ru, slibende materialer
- Konstrueret af bomuld og jerseystof for et højt niveau af brugerkomfort
- Unik nitrilbelægning giver barrierebeskyttelse mod olie og fedt
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Klip og syet |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Neutral |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Bomuld |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto