Få mere at vide
HyClone™ Vand, Molekylær Biologisk Grad, Cytiva
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| pH | 5.0 til 7.0 |
| Mængde | 500 mL |