Få mere at vide
HyClone™ Vand, Molekylær Biologisk Grad, Cytiva
Artikelnummer. 10452915
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10452915 6 x 1 L Pakke med 6
10275262 100 mL 100ml
10787944 500 mL 500ml
10307052 1000 mL 1000ml
10247783 6 x 500 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10452915 Leverandør HyClone products Cytiva Leverandørnr. SH30538.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    738.27 DKK / Pakke med 6
    Spare 531.73 DKK
    41% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til kritiske anvendelser, der involverer nukleotider såsom RNA og DNA. HyClone™ Vand, Molecular Biology Grade indeholder ingen DEPC eller andre kræftfremkaldende kemikalier.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 1 L