Få mere at vide
HyClone™ Vand, Molekylær Biologisk Grad, Cytiva
Artikelnummer. 10275262
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10275262 100 mL 100ml
10787944 500 mL 500ml
10307052 1000 mL 1000ml
10247783 6 x 500 mL Pakke med 6
10452915 6 x 1 L Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10275262 Leverandør HyClone products Cytiva Leverandørnr. SH30538.01
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til kritiske anvendelser, der involverer nukleotider såsom RNA og DNA. HyClone™ Vand, Molecular Biology Grade indeholder ingen DEPC eller andre kræftfremkaldende kemikalier.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.