Få mere at vide
HyClone™ Vand, Molekylær Biologisk Grad, Cytiva
Artikelnummer. 10247783
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10247783
Brand: HyClone products Cytiva SH30538.FS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til kritiske anvendelser, der involverer nukleotider såsom RNA og DNA. HyClone™ Vand, Molecular Biology Grade indeholder ingen DEPC eller andre kræftfremkaldende kemikalier.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 500 mL