Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Vand til injektion (WFI) Kvalitetsvand
Artikelnummer. p-7058037
Mængde:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
20 L
200 L
500ml
Artikelnummer. 10464292
Brand: Cytiva SH30221.17
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsproces.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
IUPAC navn water
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Mængde 500 mL