Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Vand til injektion (WFI) Kvalitetsvand
Artikelnummer. 12329882
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
20 L
200 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12329882 200 L 200 L
10464292 500 mL 500ml
10317002 1 L 1000ml
11531861 10 L 10 L
11541861 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12329882 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30221.28
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12230.00 DKK
    11285.50 DKK / 200 L
    Spare 944.50 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsproces.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
IUPAC navn vand
Molekylvægt (g/mol) 18.02
Mængde 200 L