Få mere at vide
Cytiva HyClone™ VaccineXpress flydende medium
Artikelnummer. 17897697
Skift visning
Mængde:
1 l
Artikelnummer. Mængde
17897697 1 l
1 options
Artikelnummer. 17897697 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    720.85 DKK / 1 L
    Spare 314.15 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
På lager
HyClone™ VaccineXpress Liquid Cell Culture Medium er designet til højdensitetsvækst og vedligeholdelse af nyreafledte cellelinjer (f.eks. Vero-celler) til udvikling af viral vaccine. Velegnet til brug i plader med flere brønde og storskala fremstilling.
  • VaccineXpress medium er velegnet til brug i plader med flere brønde og storskala fremstilling med mikrobærere i WAVE Bioreactor eller Xcellerex bioreaktorer.
  • Serumfri animalsk komponentfri formulering.
  • Understøtter direkte eller sekventiel tilpasning, cellevækst og virusudbredelse.
  • Designet til at understøtte høj celletæthed, viral smitteevne og produktivitet.
  • Til brug med flere virale applikationer (dvs. influenza, rotavirus, RSV , Dengue, Zika).
  • Designet til små til store cellekulturapplikationer med brug af mikrobærere.
  • Fås i flydende og pulverformede formuleringer.
  • HyClone VaccineXpress medium er blevet kvalificeret til at dyrke tilknytningsafhængige Vero-celler med mikrobærere til fremstilling af virale vacciner.
  • Manglen på både serum og animalske komponenter i mediet reducerer variabiliteten og øger skalerbarheden og letheden ved at oprense rekombinante proteiner og vira i bioprocesapplikationer.
  • VaccineXpress er formuleret uden L-glutamin for forlænget holdbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Animalsk oprindelse, Serumfri, Komponentfri
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 199, Ingen fenolrød
Til brug med (applikation) Designet til små til store cellekulturapplikationer med brug af mikrobærere.
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til 8 °C, beskyttet mod lys.