Få mere at vide
Cytiva HyClone™ US Bovine Calf Serum
Artikelnummer. 12849447
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12849447 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 12849447 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30073.03IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS). Cytiva HyClone™ US Bovine Calf Serum er defineret, bestrålet, varmeinaktiveret serum af amerikansk oprindelse, der filtreres gennem tre sekventielle μ0,1 m porestørrelsesklassificerede filtre.
HyClone Bovint kalveserum, amerikansk oprindelse, indsamles ved venepunktur fra kalvefodret med formel, som producerer usædvanligt høje niveauer af transferrin. Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne.
  • Kommer fra USA med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
  • Omkostningseffektivt alternativ til FBS
  • Dyrets alder på indsamlingstidspunktet ca. 16-24 uger
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin Gamma Globulin Alkalisk Phosphatase Lactat Dehydrogenase SGPT SGOT pH Albumin Blod Urinstof Nitrogen Kreatinin Total Bilirubin Natrium Kalium Calcium Chlorid Uorganisk Fosfor Jern TIBC Procent Mætning Glucose IgG
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Varme inaktiveret; 500 ml
Arter Kvæg
Alder 16 til 24 uger
Oprindelsesland USA
Produkttype Kalvebovint serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Testet for Bluetongue Bovint Adenovirus Bovint Parvovirus Bovint RSV BVDV Cytopatogene midler Hemadsorberende midler Rabies Virus Reovirus
Varme inaktiveret Ja
USDA sikkerhedstest inkluderet Ja