Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Trypsin protease
Artikelnummer. p-7058026
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Formulering:
0,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA
2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 1 g/L EDTA
25,0 g svinetrypsin (1:250/L) i HBSS
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen Calcium, Ingen magnesium
Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen EDTA, Ingen fenolrød
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Formulering Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10608924 100 ml 2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 1 g/L EDTA Ingen Calcium, Ingen magnesium 100ml
10217723 100 ml 25,0 g svinetrypsin (1:250/L) i HBSS Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen EDTA, Ingen fenolrød 100ml
10011472 100 ml 0,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Ingen Calcium, Ingen magnesium 100ml
10366662 100 ml 2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Ingen Calcium, Ingen magnesium 100ml
10693313 500 ml 2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Ingen Calcium, Ingen magnesium 500ml
11581861 500 ml 0,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 0,2 g/L EDTA Ingen Calcium, Ingen magnesium 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10608924 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SV30031.01
Afledt af pancreas fra svin. HyClone™ Trypsinprotease bruges til at adskille adhærente celler fra substrat eller overflade, som de er knyttet til.
  • Afledt af pancreas fra svin
  • Gamma-bestrålet før hydrering og påfyldning
  • Formuleret uden calcium og magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares frosset
Koncentration 0.25% (1 X)
Form Væske
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Trypsin, svin, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), EDTA
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium
Formulering 2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 1 g/L EDTA
Mængde 100 ml
Kilde Svin bugspytkirtel