Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Trypsin protease
Description
- Afledt af pancreas fra svin
- Gamma-bestrålet før hydrering og påfyldning
- Formuleret uden calcium og magnesium
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares frosset |
| Koncentration | 0.25% (1 X) |
| Form | Væske |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Trypsin, svin, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS), EDTA |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium |
| Formulering | 2,5 g svinetrypsin (1:250/L gammabestrålet) i HBSS med 1 g/L EDTA |
| Mængde | 100 ml |
| Kilde | Svin bugspytkirtel |