Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Trypsin protease
Beskrivelse
- Afledt af pancreas fra svin
- Gamma-bestrålet før hydrering og påfyldning
- Formuleret uden calcium og magnesium
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares frosset |
| Koncentration | 2.5% (10 X) |
| Form | Væske |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Trypsin, svin, Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen EDTA, Ingen fenolrød |
| Formulering | 25,0 g svinetrypsin (1:250/L) i HBSS |
| Mængde | 100 ml |
| Kilde | Svin bugspytkirtel |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trypsin 2.5%(10X) Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin