Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Trypan blå opløsning, 0,4 % fosfatbuffer saltvand
Artikelnummer. 10593524
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10593524 100 ml 100ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10593524 Supplier Cytiva Supplier No. SV30084.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.89 DKK
    147.00 DKK / 100ml
    Spare 16.89 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Trypan Blue-opløsning, 0,4 %, bruges rutinemæssigt som en cellefarvning til at vurdere cellelevedygtighed ved hjælp af farveeksklusionstesten.
Trypan Blue-opløsning, 0,4 %, bruges rutinemæssigt som en cellefarvning til at vurdere cellelevedygtighed ved hjælp af farveeksklusionstesten. Denne test udføres ofte, mens der tælles celler med hæmocytometeret under rutinemæssig subkultur, men kan udføres, når som helst cellelevedygtighed skal bestemmes hurtigt og præcist. Farveeksklusionstesten er baseret på konceptet om, at levedygtige celler ikke optager uigennemtrængelige farvestoffer (som trypanblåt), men døde celler er permeable og optager farvestoffet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Form Væske
Produkttype Trypanblå
Mængde 100 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • HyClone Trypan Blue Solution, 0.4% in Phosphate Buffered Saline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino4-hydroxynaphthalene-2