Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Artikelnummer. p-7087600
Mængde:
500 ml
1000 ml
3000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet
Ikke-bestrålet
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 16635765
Brand: Cytiva SH30528.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alder 6 to 8 years
Oprindelsesland New Zealand
Produkttype Adult Bovine Serum
Mængde 1000 ml
Steriliseringsmetode Triple-filtered
Forarbejdning Bestrålet
Produktlinje HyClone
Testmetoder Tested According to European Pharmacopoeia Protocols
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt