Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Artikelnummer. 16655765
Mængde:
500 mL
1000 mL
3000 mL
Forarbejdning:
Irradiated
Non-Irradiated
missing translation for 'unitSize'
1 L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16655765
missing translation for 'mfr': Cytiva SH30528.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Alder 6 to 8 years
Oprindelsesland New Zealand
Produkttype Adult Bovine Serum
Mængde 3000 mL
Steriliseringsmetode Triple-filtered
Forarbejdning Irradiated
Produktlinje HyClone
Testmetoder Tested According to European Pharmacopoeia Protocols
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato