Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Artikelnummer. 16645765
Mængde:
500 ml
1000 ml
3000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet
Ikke-bestrålet
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 16645765
Brand: Cytiva SH30528.03NI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), average age at time of collection is 6 to 8 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alder 6 to 8 years
Oprindelsesland New Zealand
Produkttype Adult Bovine Serum
Mængde 1000 ml
Steriliseringsmetode Triple-filtered
Forarbejdning Ikke-bestrålet
Produktlinje HyClone
Testmetoder Tested According to European Pharmacopoeia Protocols