Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Adult Bovine Serum, New Zealand Origin
Mængde:
500 mL
1000 mL
3000 mL
Forarbejdning:
Irradiated
Non-Irradiated
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Alder | 6 to 8 years |
| Oprindelsesland | New Zealand |
| Produkttype | Adult Bovine Serum |
| Mængde | 500 mL |
| Steriliseringsmetode | Triple-filtered |
| Forarbejdning | Non-Irradiated |
| Produktlinje | HyClone |
| Testmetoder | Tested According to European Pharmacopoeia Protocols |