Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Tetracyklin screenet karakteriseret føtalt bovint serum, amerikansk oprindelse
Forarbejdning:
HI, Irr - 25 til 40 doser
Varme inaktiveret
Beskrivelse
Tetracyklin-screenet FBS er designet til forskere, der bruger tetracyklin-regulerede genekspressionssystemer i dyrkede celler og er velegnet til ekspressionsundersøgelser i Tet-on/Tet-off-systemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oprindelsesland | USA |
| Form | Væske |
| Specialitet Type | Tetracyklin screenet |
| Mængde | 500 mL |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Endotoksin koncentration | ≤10 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Ja |
| Hæmoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |