Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Standard føtalt bovint serum, USA Oprindelse
Artikelnummer. 16261102
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
16261102 500 ml
1 options
Artikelnummer. 16261102 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30088.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4630.00 DKK
    3377.60 DKK / 500ml
    Spare 1252.40 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forbedrer cellekulturvækst i forskningsapplikationer, et økonomisk alternativ til karakteriseret og defineret føtalt bovint serum
  • Produceret ved brug af ægte poolteknologi for ensartethed og konsistens fra flaske til flaske
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm porestørrelsesklassificerede filtre
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
  • Fremskaffet i USA med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactat Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Phosphorus, Osmolalitet, Jern, TIBC, og IgGBC
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -10 °C
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Standard
Forarbejdning Bestrålet, varmeinaktiveret
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, cytopatogene midler, hæmadsorberende midler, rabiesvirus og reovirus
Volumen (metrisk) 500 mL
Varme inaktiveret Ja
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret