Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Natriumbicarbonat
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer |
| Indhold og opbevaring | 15° til 3 °C |
| Oversigt | Med 75,0 g/natriumbicarbonat |
| Koncentration | 75 g/L |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Endotoksin niveau | =1.0EU/mL |
| pH | 7,9 til 9,4 |
| Mængde | 100 ml |