Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SG 200 løsning
Artikelnummer. 12310033
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12310033
Brand: Cytiva SH30590.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stabilt dipeptid af L-Alanyl L-Glutamin, der fungerer som et kosttilskud.
  • Anvendes som næringsmedietilskud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 91:2 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt SG-200, (stabilt dipeptid af L-AlanyL-Glutamin) 200 mM, i 0,85 % NaCl-opløsning
Koncentration 2mM
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Endotoksin niveau =1.0EU/mL
Mængde 100 ml