Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4Transfx-293 Pulvermedier
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
HyClone SFMTransfx-293-medium er et serumfrit og dyre-afledt komponentfrit medium designet til at understøtte væksten af HEK 293 cellekulturer og fremme transfektion ved hjælp af lipofektion, polymer eller lignende metoder. Dette reguleringsvenlige medium blev udviklet til at understøtte høj transfektionseffektivitet, celletæthed og produktivitet i suspensionskulturer.
SFM4Transfx-293 medium er tilgængelig i flydende og pulverformater.
- Understøtter høj transfektionseffektivitet.
- Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning.
- Dyreafledt komponentfri.
- Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter.
- Designet til højt celleudbytte og rekombinant protein/vektorproduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumbicarbonat |
| Mængde | 5 l |