Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4MAb Pulveriserede medier
Artikelnummer. 10153252
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10153252 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 10153252 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30535.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1970.00 DKK / 5 L
    Spare 130.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Forøg procesudbyttet til fremstilling af humane og humaniserede rekombinante antistoffer.
SFM4MAb er en lavproteinformulering og er optimeret til nedstrøms oprensning ved hjælp af protein A, protein G og andre matricer for at lette produktgenvinding. Mediet er formuleret ved hjælp af proprietære lipid- og fosfolipidkompleksdannelsesprocesser for øget stabilitet og vækstfremme af forskellige celletyper.
SFM4MAb fås i flydende og pulverform i brugervenlig emballage.
  • Designet til højt celleudbytte og antistofproduktion
  • Komplekse lipider for øget stabilitet
  • Giver mulighed for direkte eller sekventiel tilpasning
  • Optimeret til protein A, protein G og andre oprensningsmatricer
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt