Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4MAb™ Medier
Artikelnummer. 10397092
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10397092 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 10397092 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30513.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 DKK
    424.94 DKK / 1000ml
    Spare 162.06 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Form Væske
Produkttype SFM4MAb Flydende medier
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt SFM4MAb med L-glutamin