Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4Insect Pulveriserede cellekulturmedier
Artikelnummer. 12954095
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
12954095 5 l
1 options
Artikelnummer. 12954095 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30912.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 DKK
    1830.27 DKK / 5 L
    Spare 319.73 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
ADCF (dyreafledt komponentfrit) medium understøtter rekombinant proteinproduktion med flere insektcellelinjer.
SFM4Insect medium giver fremragende vækst af mange nøgleinsektcellelinjer, mens det kræver minimal tilpasning. Derudover SFM4Insect medium er blevet testet med succes i en række kultursystemer op til og inklusive bioreaktorer med høj densitet.
  • Til brug med baculovirus-ekspressionsvektorsystemet (BEVS)
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Komplekse lipider for øget stabilitet
  • Understøtter flere insektcellelinjer
  • Understøtter direkte eller sekventiel tilpasning
  • Fremstillet vha ISO 9001 og ISO 13485 certificerede processer i henhold til 21 CFR 820 medicinsk udstyr gældende god fremstillingspraksis (cGMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 5 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt