Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4Insect™ Medier
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | None |
| Form | Væske |
| Produkttype | Insektcellemedium |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Vis mere |