Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293 Pulveriserede medier
Artikelnummer. 10175873
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 10175873
Brand: Cytiva SH30522.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fremmer adenovirus og rekombinant proteinproduktion i HEK 293 cellekultur.
  • Optimeret til høj cellevækst og høj rekombinant protein- og vektorproduktion med humane embryonale nyre (HEK) 293-celler
  • Proteinfrit og animalsk komponentfrit medium tilgængeligt i flydende og pulverform
  • Designet til små og store bioproduktionsprocesser
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Understøtter direkte eller sekventiel tilpasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 5 L