Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4HEK293™ Medier
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Description
Støtte produktion af adenovirale vektorer og rekombinante proteiner i HEK 239 kulturer med HyClone™ SFM4HEK293™ Medier, et alsidigt, proteinfrit celledyrkningsmedie, der ikke indeholder animalske komponenter.
Spécification
Spécification
| Form | Væske |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Intet protein, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | SFM4HEK293 Medier |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu