Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4CHO-Utility Powder Media
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | SFM4CHO Pulver Medier |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 5 l |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |