Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medier
Artikelnummer. 10580083
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen phenolrød, ingen HEPES, No HEPES
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
500ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, natriumbicarbonat, poloxamer 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Artikelnummer. 10580083
Brand: Cytiva SH30518.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til høj ydeevne i en række kulturbeholdere, herunder bioreaktorer. HyClone™ SFM4CHO™ Medier er en proteinfri formulering, der ikke indeholder komponenter af bovin oprindelse.
  • Formuleret ved hjælp af proprietær lipidkompleksdannelsesproces for øget stabilitet og vækstfremme af forskellige CHO cellelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 5 l
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
Oversigt SFM4CHO medier