Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medier
Artikelnummer. 10483522
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Form Pakningsstørrelse
10483522 1000 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen fenolrød, Ingen HEPES Væske 1000ml
10580083 5 l - Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Pulver 5 L
10631243 500 ml Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen fenolrød, Ingen HEPES Væske 500ml
10376852 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES Væske 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10483522 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30549.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.07 DKK
    580.00 DKK / 1000ml
    Spare 113.07 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Designet til høj ydeevne i en række kulturbeholdere, herunder bioreaktorer. HyClone™ SFM4CHO™ Medier er en proteinfri formulering, der ikke indeholder komponenter af bovin oprindelse.
  • Formuleret ved hjælp af proprietær lipidkompleksdannelsesproces for øget stabilitet og vækstfremme af forskellige CHO cellelinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype SFM4CHO Flydende medier
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Mængde 1000 ml
Certificeringer/compliance cGMP
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt SFM4CHO medier