Få mere at vide
Cytiva HyClone™ SFM4CHO™ Medier
Mængde:
500 ml
1000 ml
5 l
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Glutamin, natriumbicarbonat, poloxamer 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat, Ingen Poloxamer 188, Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen phenolrød, ingen HEPES, No HEPES
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
1000ml
5 L
500ml
Beskrivelse
- Formuleret ved hjælp af proprietær lipidkompleksdannelsesproces for øget stabilitet og vækstfremme af forskellige CHO cellelinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | SFM4CHO Flydende medier |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | cGMP |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | SFM4CHO medier |