Få mere at vide
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Artikelnummer. 11541811
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Glutamin, Fenolrød
Glutamin, HEPES, Fenolrød
HEPES, Fenolrød, Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød
Ingen glutamin
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse Uden tilsætningsstoffer
11541811 500 ml Glutamin, Fenolrød 500ml -
10218023 6 x 500 ml Glutamin, Fenolrød Pakke med 6 -
11551811 1000 ml Glutamin, Fenolrød 1000ml -
10648934 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrød Pakke med 6 -
11541851 1000 ml Fenolrød 1000ml Ingen glutamin
10554144 6 x 1000 ml Fenolrød Pakke med 6 Ingen glutamin
10711664 6 x 500 ml Fenolrød Pakke med 6 Ingen glutamin
11998075 6 x 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrød Pakke med 6 -
11521881 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrød 500ml -
11531881 1000 ml HEPES, Fenolrød, Phenol Red 1000ml -
10731254 500 ml - 500ml Ingen fenolrød
11531851 500 ml Fenolrød 500ml Ingen glutamin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11541811 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30027.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.19 DKK
    191.00 DKK / 500ml
    Spare 38.19 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys