Få mere at vide
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Artikelnummer. 11531851
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Glutamin, Fenolrød
Glutamin, HEPES, Fenolrød
HEPES, Fenolrød, Phenol Red
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød
Ingen glutamin
None
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
11531851 500 ml Fenolrød Ingen glutamin 500ml
10218023 6 x 500 ml Glutamin, Fenolrød None Pakke med 6
11551811 1000 ml Glutamin, Fenolrød None 1000ml
10648934 6 x 1000 ml Glutamin, Fenolrød None Pakke med 6
11541851 1000 ml Fenolrød Ingen glutamin 1000ml
10554144 6 x 1000 ml Fenolrød Ingen glutamin Pakke med 6
10711664 6 x 500 ml Fenolrød Ingen glutamin Pakke med 6
11998075 6 x 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrød None Pakke med 6
11521881 500 ml Glutamin, HEPES, Fenolrød None 500ml
11531881 1000 ml HEPES, Fenolrød, Phenol Red None 1000ml
10731254 500 ml - Ingen fenolrød 500ml
11541811 500 ml Glutamin, Fenolrød None 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11531851 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30096.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 DKK
    46.00 DKK / 500ml
    Spare 142.00 DKK
    75% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys