Få mere at vide
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Mængde:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Glutamin, Fenolrød
Glutamin, HEPES, Fenolrød
HEPES, Fenolrød, Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød
Ingen glutamin
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | RPMI 1640 |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, HEPES, Fenolrød |
| Mængde | 500 mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |