Få mere at vide
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Artikelnummer. 10731254
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød
Ingen glutamin
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Med tilsætningsstoffer:
Fenolrød
Glutamin, Fenolrød
Glutamin, HEPES, Fenolrød
HEPES, Fenolrød, Phenol Red
Artikelnummer. 10731254
Brand: Cytiva SH30605.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype RPMI 1640
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys