Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Forskningsgrad føtalt bovint serum, sydamerikansk oprindelse
Artikelnummer. 17192345
Skift visning
Mængde:
500 ml
5800 ml
Forarbejdning:
Bestrålet
Bestrålet
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
17192345 500 ml Bestrålet -
12360273 5800 ml Bestrålet 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17192345 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SV30160.03IR3045
 Begrænset vare
På lager
Suppler cellekulturvækst med kvalitet fra Sydamerika. HyClone™ Research Grade Fetal Bovine Serum, South American Origin er et bestrålet serum, der overholder EU-reglerne for at give en omkostningseffektiv løsning til forskningsapplikationer for europæiske kunder.
Research Grade Fetal Bovine Serum (FBS), sydamerikansk oprindelse stammer typisk fra Brasilien og Uruguay og overholder EU-reglerne for strenge fremstillings- og kvalitetskontrolprocedurer for at sikre et ensartet serum af høj kvalitet. Serummet er tilgængeligt for kunder i Europa, Asien og Afrika.
  • Fremstillet i EU-godkendte sydamerikanske lande med fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Produceret ved brug af ægte poolteknologi for ensartethed og konsistens fra flaske til flaske
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EU-regler
Farve Brun
Indhold og opbevaring Opbevares på -10° C eller derunder, Opbevares på køl efter optøning i op til 6 uger
Oprindelsesland Sydamerika
Form Væske
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Bestrålet
Kilde Sydamerika (typisk Brasilien, Uruguay)
Grad Forskningskarakter
Forarbejdning Bestrålet
Testet for Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
Til brug med (applikation) Cellekulturvækst