Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Forskningsgrad føtalt bovint serum, sydamerikansk oprindelse
Beskrivelse
- Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm porestørrelsesklassificerede filtre
- Fuld sporbarhed i overensstemmelse med gældende Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Omfattende kvalitets-, ydeevne- og analytiske tests
- Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
- Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
- Aseptisk pakket i et klasse 100 renrum
- Samles efter filtrering og før endelig emballering
- Hvert parti serum er testet for at sikre kvalitet og sterilitet
- Batch test tilgængelig på anmodning
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | Overholder EU-forordninger (direktiv 92/118/EEC) |
| Oprindelsesland | Sydamerika |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 100 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Forskningskarakter |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Til brug med (applikation) | Forskning |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?