Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fosfatbufret saltvand (PBS)
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 stk.
10 gange
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- QC-testet løsning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer |
| Indhold og opbevaring | 15° til 30 °C |
| Koncentration | 1 stk. |
| Form | Væske |
| Produkttype | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød |
| Endotoksin niveau | =1.0EU/mL |
| pH | 7,0 til 7,2 |
| Mængde | 6 x 1000 ml |