Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fosfatbufret saltvand (PBS)
Artikelnummer. 10356662
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 stk.
10 gange
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10356662
Brand: Cytiva SH30258.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffer cellekultur vækst med PBS
  • QC-testet løsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Koncentration 10 gange
Form Væske
Produkttype Fosfatbufret saltvand (PBS)
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Endotoksin niveau =1.0EU/mL
pH 7,0 til 7,2
Mængde 1000 ml