Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Fosfatbufret saltvand (PBS)
Artikelnummer. 10294922
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 stk.
10 gange
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Pakningsstørrelse
10294922 500 ml 10 gange 500ml
10572193 1000 ml 1 stk. 1000ml
10462372 500 ml 1 stk. 500ml
10793004 6 x 1000 ml 1 stk. Pakke med 6
10356662 1000 ml 10 gange 1000ml
10126473 6 x 500 ml 1 stk. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10294922 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30258.01
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Buffer cellekultur vækst med PBS
  • QC-testet løsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000 Retningslinjer
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Koncentration 10 gange
Form Væske
Produkttype Fosfatbufret saltvand (PBS)
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Uden tilsætningsstoffer Ingen Calcium, Ingen magnesium, Ingen fenolrød
Endotoksin niveau =1.0EU/mL
pH 7,0 til 7,2
Mængde 500 ml