Få mere at vide
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS og PF-CHO MPS medier
Artikelnummer. 10494085
Skift visning
Mængde:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Ingen
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Produkttype:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
5 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Produkttype unitSize
10494085 10 l Ingen Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat PF-CHO MPS 10 L
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Ingen fenolrød, Ingen HEPES PF CHO LS Pakke med 6
10443295 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Ingen fenolrød, Ingen HEPES PF-CHO LS 1000ml
10721694 5 l Ingen Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat PF-CHO MPS 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10494085 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30333.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støtte vækst af flere CHO cellekloner og produktion af en række forskellige rekombinante proteiner. HyClone™ PF CHO™ LS og PF CHO MPS Media er et proteinfrit medie udviklet gennem Metabolic Pathway Design.
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Tillad direkte eller sekventiel tilpasning
  • Støtte vækst i flere cellekultursystemer
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP (21 CFR 820) retningslinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form Pulver
    Produkttype PF-CHO MPS
    Sterilitet Ikke steril
    Med tilsætningsstoffer Ingen
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
    Mængde 10 l
    Certificeringer/compliance cGMP
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys