Få mere at vide
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS og PF-CHO MPS medier
Artikelnummer. 10443295
Skift visning
Mængde:
1000 ml
5 l
10 l
6 x 1000 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
Ingen
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen HEPES
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Produkttype:
PF CHO LS
PF-CHO LS
PF-CHO MPS
Pakningsstørrelse:
10 L
1000ml
5 L
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Produkttype unitSize
10443295 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Ingen fenolrød, Ingen HEPES PF-CHO LS 1000ml
10494085 10 l Ingen Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat PF-CHO MPS 10 L
11571911 6 x 1000 ml Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat Ingen fenolrød, Ingen HEPES PF CHO LS Pakke med 6
10721694 5 l Ingen Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat PF-CHO MPS 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10443295 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30359.02
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støtte vækst af flere CHO cellekloner og produktion af en række forskellige rekombinante proteiner. HyClone™ PF CHO™ LS og PF CHO MPS Media er et proteinfrit medie udviklet gennem Metabolic Pathway Design.
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Tillad direkte eller sekventiel tilpasning
  • Støtte vækst i flere cellekultursystemer
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP (21 CFR 820) retningslinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Form Væske
    Produkttype PF-CHO LS
    Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
    Med tilsætningsstoffer Glutamin, Poloxamer 188, Natriumbikarbonat
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen HEPES
    Mængde 1000 ml
    Certificeringer/compliance cGMP
    Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys