Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Penicllin Streptomycin Glutamin opløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -10° til -20° C |
| Oversigt | Pen/Strep/Glutaminopløsning |
| Antibiotisk spektrum | Bredspektrum, gramnegative og grampositive bakterier |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotic |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | None |
| Uden tilsætningsstoffer | None |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HyClone Penicillin/Streptomycin/Glutamine Solution
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 3% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.